2,3,4-Trifluoro-5-methylbenzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303439-1G PC303439-5G
APOSPC303439-1GEA 174 EUR
APOSPC303439-1G APOSPC303439-5G
2,3,4-Trifluoro-5-methylbenzoic acid 97%
2,3,4-Trifluoro-5-methylbenzoic acid
Formel: C₈H₅F₃O₂
Molecular Weight: 190,119 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20643360
CAS-Nummer: 65829-28-9