3-Bromo-2,6-difluorobenzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(3-Bromo-2,6-difluorophenyl)methanol
PC303446-1G
PC303446-5G
APOSPC303446-1GEA
92.8
EUR
APOSPC303446-1G
APOSPC303446-5G
3-Bromo-2,6-difluorobenzyl alcohol
3-Bromo-2,6-difluorobenzyl alcohol
Formel:
C₇H₅BrF₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20483917 CAS-Nummer: 438050-05-6 |