3-Bromo-2,6-difluorophenylacetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC303447-1G PC303447-5G
APOSPC303447-1GEA 203 EUR
APOSPC303447-1G APOSPC303447-5G
3-Bromo-2,6-difluorophenylacetonitrile
3-Bromo-2,6-difluorophenylacetonitrile
Formel: C₈H₄BrF₂N
Molecular Weight: 232,025 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28383744
CAS-Nummer: 1516081-14-3