3-Bromo-2,6-difluorophenylacetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC303448-1G
APOSPC303448-1GEA 841 EUR
APOSPC303448-1G
3-Bromo-2,6-difluorophenylacetic acid
3-Bromo-2,6-difluorophenylacetic acid
Formel: C₈H₅BrF₂O₂
Molecular Weight: 251,025 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16987590
CAS-Nummer: 1250443-19-6