5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl bromide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303454-1G
PC303454-250MG
APOSPC303454-1GEA
667
EUR
APOSPC303454-1G
APOSPC303454-250MG
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl bromide 95%
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl bromide
Formel:
C₇H₄Br₂ClF Molecular Weight: 302,366 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD32640076 CAS-Nummer: 2092617-82-6 |