5-Bromo-3-chloro-2-fluorophenylacetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC303455-1G PC303455-5G
APOSPC303455-1GEA 325 EUR
APOSPC303455-1G APOSPC303455-5G
5-Bromo-3-chloro-2-fluorophenylacetonitrile
5-Bromo-3-chloro-2-fluorophenylacetonitrile
Formel: C₈H₄BrClFN
Molecular Weight: 248,479 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD26686147
CAS-Nummer: 1537627-12-5