5-Bromo-3-chloro-2-fluorophenylacetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC303456-1G PC303456-5G
APOSPC303456-1GEA 0 EUR
APOSPC303456-1G APOSPC303456-5G
5-Bromo-3-chloro-2-fluorophenylacetic acid
5-Bromo-3-chloro-2-fluorophenylacetic acid
Formel: C₈H₅BrClFO₂
Molecular Weight: 267,48 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD26686407
CAS-Nummer: 1537364-77-4