5-Bromo-3-chloro-2-fluoroaniline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303461-1G
PC303461-5G
APOSPC303461-1GEA
308
EUR
APOSPC303461-1G
APOSPC303461-5G
5-Bromo-3-chloro-2-fluoroaniline 97%
5-Bromo-3-chloro-2-fluoroaniline
Formel:
C₆H₄BrClFN Molecular Weight: 224.458 g/mol Schmelzpunkt: 40…50 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28143920 CAS-Nummer: 1517200-74-6 |