3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC303467-1G PC303467-5G
APOSPC303467-1GEA 325 EUR
APOSPC303467-1G APOSPC303467-5G
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formel: C₉H₄BrF₄N
Molecular Weight: 282,032 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD32265221
CAS-Nummer: 2092565-17-6