3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Lieferant: Apollo Scientific
PC303469-1G PC303469-5G
APOSPC303469-1GEA 418 EUR
APOSPC303469-1G APOSPC303469-5G
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzylamine
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Formel: C₈H₆BrF₄N
Molecular Weight: 272.038 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20485012
CAS-Nummer: 871325-57-4