3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC303471-1G PC303471-5G
APOSPC303471-1GEA 231 EUR
APOSPC303471-1G APOSPC303471-5G
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formel: C₈H₂BrClF₄O
Molecular Weight: 305.451 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD32640079
CAS-Nummer: 2168326-54-1