3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303473-1G PC303473-5G
APOSPC303473-1GEA 325 EUR
APOSPC303473-1G APOSPC303473-5G
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₂BrF₄N
Molecular Weight: 268.006 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD32265220
CAS-Nummer: 133013-32-8