5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzylamine
Lieferant: Apollo Scientific
PC303481-1G PC303481-5G
APOSPC303481-1GEA 418 EUR
APOSPC303481-1G APOSPC303481-5G
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzylamine
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzylamine
Formel: C₇H₆BrClFN
Molecular Weight: 238.485 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28060767
CAS-Nummer: 1780235-51-9