5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC303482-1G PC303482-5G
APOSPC303482-1GEA 231 EUR
APOSPC303482-1G APOSPC303482-5G
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzoyl chloride
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzoyl chloride
Formel: C₇H₂BrCl₂FO
Molecular Weight: 271.899 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28733955
CAS-Nummer: 1070892-56-6