5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC303484-1G
PC303484-5G
APOSPC303484-1GEA
325
EUR
APOSPC303484-1G
APOSPC303484-5G
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzonitrile
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzonitrile
Formel:
C₇H₂BrClFN Molecular Weight: 234,453 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20486525 CAS-Nummer: 1824089-00-0 |