3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxybenzaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303487-1G PC303487-5G PC303487-25G PC303487-100G
APOSPC303487-1GEA 198 EUR
APOSPC303487-1G APOSPC303487-5G APOSPC303487-25G APOSPC303487-100G
3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxybenzaldehyde 97%
3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxybenzaldehyde
Formel: C₈H₅BrF₂O₂
Molecular Weight: 251,025 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28629022
CAS-Nummer: 1782614-60-1