3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxyphenylacetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC303490-1G PC303490-5G
APOSPC303490-1GEA 325 EUR
APOSPC303490-1G APOSPC303490-5G
3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxyphenylacetonitrile
3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxyphenylacetonitrile
Formel: C₉H₆BrF₂NO
Molecular Weight: 262,051 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD32640084
CAS-Nummer: 1892087-78-3