3-Bromo-2,5,6-trifluorophenylacetic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303510-1G PC303510-5G
APOSPC303510-1GEA 418 EUR
APOSPC303510-1G APOSPC303510-5G
3-Bromo-2,5,6-trifluorophenylacetic acid 97%
3-Bromo-2,5,6-trifluorophenylacetic acid
Formel: C₈H₄BrF₃O₂
Molecular Weight: 269,015 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28746951
CAS-Nummer: 1805143-13-8