2-Bromo-4,6-bis(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC303532-1G
PC303532-5G
APOSPC303532-1GEA
0
EUR
APOSPC303532-1G
APOSPC303532-5G
2-Bromo-4,6-bis(trifluoromethyl)phenylacetic acid
2-Bromo-4,6-bis(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formel:
C₁₀H₅BrF₆O₂ Molecular Weight: 351.04 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28728131 CAS-Nummer: 1807217-12-4 |