3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303534-1G PC303534-5G
APOSPC303534-1GEA 0 EUR
APOSPC303534-1G APOSPC303534-5G
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₃BrF₄O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD32640116
CAS-Nummer: 2090471-20-6