3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzylamine
Lieferant: Apollo Scientific
PC303539-1G
PC303539-5G
APOSPC303539-1GEA
418
EUR
APOSPC303539-1G
APOSPC303539-5G
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzylamine
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzylamine
Formel:
C₈H₆BrF₄N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD32640121 CAS-Nummer: 2385185-07-7 |