5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303541-1G PC303541-5G
APOSPC303541-1GEA 0 EUR
APOSPC303541-1G APOSPC303541-5G
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₈H₅BrF₄O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD32640122
CAS-Nummer: 2090690-47-2