5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303542-1G
PC303542-5G
APOSPC303542-1GEA
277
EUR
APOSPC303542-1G
APOSPC303542-5G
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel:
C₈H₄Br₂F₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD32640123 CAS-Nummer: 2090283-06-8 UN: 3265 ADR: 8,III |