5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC303543-1G PC303543-5G
APOSPC303543-1GEA 337 EUR
APOSPC303543-1G APOSPC303543-5G
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formel: C₉H₄BrF₄N
Molecular Weight: 282,032 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD32640124
CAS-Nummer: 2092340-69-5