2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303554-1G PC303554-5G
APOSPC303554-1GEA 290 EUR
APOSPC303554-1G APOSPC303554-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel: C₈H₄Br₂F₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD32640132
CAS-Nummer: 2090690-67-6