2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC303555-1G PC303555-5G
APOSPC303555-1GEA 430 EUR
APOSPC303555-1G APOSPC303555-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formel: C₉H₅BrF₄O₂
Molecular Weight: 301.032 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD32640133
CAS-Nummer: 2385550-69-4