2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzylamine
Lieferant: Apollo Scientific
PC303556-1G PC303556-5G
APOSPC303556-1GEA 430 EUR
APOSPC303556-1G APOSPC303556-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzylamine
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzylamine
Formel: C₈H₆BrF₄N
Molecular Weight: 272,038 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD32640134
CAS-Nummer: 2382968-43-4