2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC303558-1G PC303558-5G
APOSPC303558-1GEA 0 EUR
APOSPC303558-1G APOSPC303558-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formel: C₈H₂BrClF₄O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD32640136
CAS-Nummer: 2168880-84-8