2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC303559-1G
PC303559-5G
APOSPC303559-1GEA
290
EUR
APOSPC303559-1G
APOSPC303559-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzamide
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzamide
Formel:
C₈H₄BrF₄NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD32640137 CAS-Nummer: 2090465-20-4 |