2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC303560-1G PC303560-5G
APOSPC303560-1GEA 0 EUR
APOSPC303560-1G APOSPC303560-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₂BrF₄N
Molecular Weight: 268,006 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD32640138
CAS-Nummer: 2090465-86-2