3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
PC303565-1G PC303565-5G
APOSPC303565-1GEA 279 EUR
APOSPC303565-1G APOSPC303565-5G
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel: C₈H₄Br₂ClF₃
Molecular Weight: 352.374 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD32640143
CAS-Nummer: 2386636-01-5