3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC303567-1G
PC303567-5G
APOSPC303567-1GEA
418
EUR
APOSPC303567-1G
APOSPC303567-5G
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formel:
C₉H₅BrClF₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD32640145 CAS-Nummer: 2386381-95-7 |