3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303569-1G PC303569-5G
APOSPC303569-1GEA 0 EUR
APOSPC303569-1G APOSPC303569-5G
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₃BrClF₃O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD32640147
CAS-Nummer: 2386483-96-9