3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC303570-1G PC303570-5G
APOSPC303570-1GEA 231 EUR
APOSPC303570-1G APOSPC303570-5G
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formel: C₈H₂BrCl₂F₃O
Molecular Weight: 321.906 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD32640148
CAS-Nummer: 2385595-04-8