3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
PC303573-1G
PC303573-5G
APOSPC303573-1GEA
0
EUR
APOSPC303573-1G
APOSPC303573-5G
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)aniline
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)aniline
Formel:
C₇H₄BrClF₃N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11520117 CAS-Nummer: 1096698-03-1 |