3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303575-1G
PC303575-5G
APOSPC303575-1GEA
219
EUR
APOSPC303575-1G
APOSPC303575-5G
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel:
C₈H₃BrClF₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD32640152 CAS-Nummer: 2090464-41-6 |