3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC303578-1G
PC303578-5G
APOSPC303578-1GEA
325
EUR
APOSPC303578-1G
APOSPC303578-5G
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formel:
C₉H₄BrClF₃N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD32640155 CAS-Nummer: 2090294-87-2 |