5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303589-1G
PC303589-5G
APOSPC303589-1GEA
395
EUR
APOSPC303589-1G
APOSPC303589-5G
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formel:
C₁₀H₇BrF₃N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD32640164 CAS-Nummer: 2384383-24-6 UN: 3439 ADR: 6.1,III |