5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303592-1G PC303592-5G
APOSPC303592-1GEA 307 EUR
APOSPC303592-1G APOSPC303592-5G
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₉H₆BrF₃O₂
Molecular Weight: 283,042 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD27942784
CAS-Nummer: 1266728-50-0