5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
PC303596-1G
PC303596-5G
APOSPC303596-1GEA
0
EUR
APOSPC303596-1G
APOSPC303596-5G
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
Formel:
C₈H₇BrF₃N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28746066 CAS-Nummer: 1804407-07-5 |