3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
PC303600-1G PC303600-5G
APOSPC303600-1GEA 0 EUR
APOSPC303600-1G APOSPC303600-5G
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₉H₈BrF₃O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD32640173
CAS-Nummer: 2385206-02-8