3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303601-1G PC303601-5G
APOSPC303601-1GEA 348 EUR
APOSPC303601-1G APOSPC303601-5G
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel: C₉H₇Br₂F₃
Molecular Weight: 331,955 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD32640174
CAS-Nummer: 2385223-45-8