3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303602-1G PC303602-5G
APOSPC303602-1GEA 395 EUR
APOSPC303602-1G APOSPC303602-5G
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formel: C₁₀H₇BrF₃N
Molecular Weight: 278.068 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD32640175
CAS-Nummer: 2384884-96-0
UN: 3439
ADR: 6.1 III