3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC303606-1G PC303606-5G
APOSPC303606-1GEA 314 EUR
APOSPC303606-1G APOSPC303606-5G
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formel: C₉H₅BrClF₃O
Molecular Weight: 301.488 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD32640179
CAS-Nummer: 2383663-22-5