3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC303607-1G PC303607-5G
APOSPC303607-1GEA 348 EUR
APOSPC303607-1G APOSPC303607-5G
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide
Formel: C₉H₇BrF₃NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD32640180
CAS-Nummer: 2386432-21-7