3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC303608-1G PC303608-5G
APOSPC303608-1GEA 383 EUR
APOSPC303608-1G APOSPC303608-5G
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₉H₅BrF₃N
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD32640181
CAS-Nummer: 2383004-77-9