2-Bromo-5-(pentafluorosulphur)aniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303612-10G PC303612-1G PC303612-5G
APOSPC303612-10GEA 2490 EUR
APOSPC303612-10G APOSPC303612-1G APOSPC303612-5G
2-Bromo-5-(pentafluorosulphur)aniline 98%
2-Bromo-5-(pentafluorosulphur)aniline
Formel: C₆H₅BrF₅NS
Molecular Weight: 298.072 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28385432
CAS-Nummer: 1211537-51-7
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable