2-Methyl-3-(trifluoromethyl)-α-methylstyrene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303614-1G PC303614-250MG PC303614-5G
APOSPC303614-1GEA 0 EUR
APOSPC303614-1G APOSPC303614-250MG APOSPC303614-5G
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)-α-methylstyrene 95%
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)-α-methylstyrene
Formel: C₁₁H₁₁F₃
Lagertemperatur: Kühlschrank
CAS-Nummer: 2514942-04-0