2-(2,2,2-Trifluoroethyl)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC305011-1G PC305011-250MG PC305011-100MG
APOSPC305011-1GEA 592 EUR
APOSPC305011-1G APOSPC305011-250MG APOSPC305011-100MG
2-(2,2,2-Trifluoroethyl)aniline
2-(2,2,2-Trifluoroethyl)aniline
Formel: C₈H₈F₃N
Molecular Weight: 175,151 g/mol
Schmelzpunkt: 46…49 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20441525
CAS-Nummer: 57631-04-6