6-Bromo-5-fluoronicotinic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC305017-1G PC305017-250MG PC305017-5G
APOSPC305017-1GEA 261 EUR
APOSPC305017-1G APOSPC305017-250MG APOSPC305017-5G
6-Bromo-5-fluoronicotinic acid 97%
6-Bromo-5-fluoronicotinic acid
Formel: C₆H₃BrFNO₂
Molecular Weight: 219,996 g/mol
Schmelzpunkt: 191…196 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11036153
CAS-Nummer: 38186-87-7